Learn More
Tris(2,2,6,6-tetrametilo-3,5-heptanedionato)lantano(III) 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11327928 1 g 1 g
11317928 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327928 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036465.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14319-13-2 | C33H60LaO6 | 691.742 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14319-13-2
Fórmula molecular C33H60LaO6
Peso molecular (g/mol) 691.742
Número MDL MFCD00010466
Clave InChI VTNJXVDFRGBYJC-LWTKGLMZSA-N
Sinónimo Lanthanum(III)-DPM; La(TMHD)3
PubChem CID 72376397
Nombre IUPAC (Z)-5-hidroxi-2,2,6,6-tetrametilhept-4-an-3-ona;lantano
SMILES CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.[La]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)lanthanum(III)
Punto de fusión 240°C
Punto de ebullición 370°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 688.72
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo