Learn More
Tris(2,2,6,6-tetrametil-3,5-heptanodionato)hierro(III), recristalizado, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354837 5 g 5 g
11344837 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11354837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041862.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 14876-47-2 | C33H60FeO6 | 608.682 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14876-47-2
Fórmula molecular C33H60FeO6
Peso molecular (g/mol) 608.682
Número MDL MFCD00067465
Clave InChI WLITYJBILWOYFF-QFVJJVGWSA-N
Sinónimo fe tmhd 3
PubChem CID 15251600
Nombre IUPAC (E)-5-hidroxi-2,2,6,6-tetrametilhept-4-en-3-ona; hierro
SMILES CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.[Fe]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)iron(III)
Nombre de nota Recrystallized
Punto de fusión 148°C
Color Rojo
Punto de ebullición 300°C (decomposition)
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 605.66
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física cristalino/a/s