Learn More
Tris(2,2,6,6-tetrametilo-3,5-heptanedionato)gadolinio(III), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11362438 1 g 1 g
11352438 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014486.03
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 14768-15-1 | C33H57GdO6 | 707.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14768-15-1
Fórmula molecular C33H57GdO6
Peso molecular (g/mol) 707.06
Número MDL MFCD00010349
Clave InChI UIVVGOMXFUOLAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate gadolinium
PubChem CID 132984032
Nombre IUPAC gadolinio;(Z)-5-hidroxi-2,2,6,6-tetrametilhepto-4-en-3-uno
SMILES [Gd+3].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)gadolinium(III)
Punto de fusión 167°C to 170°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 707.07
Forma física cristalino/a/s