Learn More
Tris(2,2,6,6-tetrametil-3,5-heptanodionato)europio(III), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359119 5 g 5 g
11345059 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359119 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 087898.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15522-71-1 | C33H60EuO6 | 704.801 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15522-71-1
Fórmula molecular C33H60EuO6
Peso molecular (g/mol) 704.801
Número MDL MFCD00000019
Clave InChI RHXUZKJNHAMZEP-QFVJJVGWSA-N
Sinónimo eu dpm 3, tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato europium, tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato europium iii, resolve-al tm, europium iii-dpm, eu tmhd 3, europium 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, europium-tris dipivaloylmethane, tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato europium 3
PubChem CID 10897800
Nombre IUPAC europio; (E)-5-hidroxi-2,2,6,6-tetrametilhept-4-an-3-ona
SMILES CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.[Eu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris (2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)europium (III)
Punto de fusión 187°C to 189°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 701.78
Forma física cristalino/a/s