Learn More
Tris(2,2,6,6-tetrametil-3,5-heptanodionato)europio(III), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris (2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)europium (III) |
| Punto de fusión | 187°C to 189°C |
| Cantidad | 1 g |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 701.78 |
| Forma física | cristalino/a/s |