Learn More
Tris(2,2,6,6-tetrametil-3,5-heptanodionato)cobalto(III), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11339667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339667 1 g 1 g
11329667 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041280.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14877-41-9
Fórmula molecular C33H57CoO6
Peso molecular (g/mol) 608.75
Número MDL MFCD00233617,MFCD00233617
Clave InChI UJRJNARBHKKZST-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo cobalt tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, cobalt 3+ tris 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate
PubChem CID 131675252
Nombre IUPAC cobalto(3+); (Z)-2,2,6,6-tetrametil-5-oxohept-3-en-3-olato
SMILES [Co+3].CC(C)(C)C([O-])=CC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C([O-])=CC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C([O-])=CC(=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)cobalt(III)
Punto de fusión 254°C to 256°C
Color Verde
Punto de ebullición 120°C (0.5 mmHg)(sublimation)
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 608.72
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física Polvo