Learn More
Tris(2,2,6,6-tetrametil-3,5-heptanodionato)bismuto(III), 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11329567 5 g 5 g
11309567 250 mg 250 miligramos
11319567 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11329567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041202.06
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 142617-53-6 | C33H57BiO6 | 758.793 g/mol
Used as pharamaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142617-53-6
Fórmula molecular C33H57BiO6
Peso molecular (g/mol) 758.793
Número MDL MFCD00064763
Clave InChI ZNHBPQSSVCRFST-LWTKGLMZSA-K
Sinónimo tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato bismuth iii, bismuth iii tetramethylheptanedionate, 4z-5-bis 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy bismuthanyl oxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one
PubChem CID 16717622
Nombre IUPAC (Z)-5-bis[[(Z)-2,2,6,6-tetrametil-5-oxohept-3-en-3-il]oxi]bismutaniloxi-2,2,6,6-tetrametilhept-4-en-3-ona
SMILES CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O[Bi](OC(=CC(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)OC(=CC(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)bismuth(III)
Punto de fusión 114°C to 116°C
Color Blanco a marrón
Punto de ebullición 150°C (0.05 mmHg)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 758.79
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física cristalino/a/s