Learn More
Tris(2,2,2-trifluoroetil)ortoformo, TRC
Código de producto. 30451149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30451149 500 mg -
30454364 50 mg 50 miligramos
30453576 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30451149 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT876723500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58244-27-2
Fórmula molecular C7H7F9O3
Peso molecular (g/mol) 310.11
Sinónimo 2-[bis(2,2,2-Trifluoroethoxy)methoxy]-1,1,1-trifluoroethane
Nombre IUPAC 2-[bis(2,2,2-trifluoroetoxi)metoxi]-1,1,1-trifluoroetano
SMILES FC(F)(F)COC(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(2,2,2-trifluoroethyl)orthoformate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7F9O3/c8-5(9,10)1-17-4(18-2-6(11,12)13)19-3-7(14,15)16/h4H,1-3H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.0251