Learn More
Tris(1-metiletoxi)fosfano, Mikromol™
Descripción
Tris(1-metiletoxi)fosfano
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris(1-methylethoxy)phosphane |
| CAS | 116-17-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Tris(1-methylethoxy)phosphane |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C9 H21 O3 P |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Medronic Acid Imp. A (EP), Medronic Acid Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H21O3P/c1-7(2)10-13(11-8(3)4)12-9(5)6/h7-9H,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C |
| Nombre IUPAC | fosfito tripropan-2-il |
| Mostrar más |