Learn More
Tris(1-metoxi-2-metil-2-propoxi)bismuto, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436965 25 g 25 g
15416965 1 g 1 g
15426965 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15436965 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045488.14
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
C15H33O6Bi
Tris(1-methoxy-2-methyl-2-propoxy)bismuth is used as metal organic precursors to prepare bismuth titanium oxide thin films, which finds application in ferroelectric random access memory.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C15H33O6Bi
Número MDL MFCD11113030
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris (1-methoxy-2-methyl-2-propoxy)bismuth
Punto de fusión 70°C
Color Amarillo
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 25 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in ethylcyclohexane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 518.4
Porcentaje de pureza 99.99%
Forma física cristalino/a/s