Learn More
Tris[(1-bencil-1H-1,2,3-triazol-4-il)metil]amina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15505136 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15505136 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 15505136 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454535000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-02-2027
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
CAS 510758-28-8
Punto de fusión 138.0°C to 140.0°C
Análisis elemental 65.19 to 70.62% (C) 25.34 to 27.45% (N)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Fórmula molecular C30H30N10
Número MDL MFCD09265124
Cantidad 500 mg
Sinónimo tris 1-benzyl-1h-1,2,3-triazol-4-yl methyl amine, 1,2,4-trimethyl-5-benzenesulfonic acid, tris 1-benzyl-1h-1,2,3-triazole-4-ylmethyl amine, tris 1-benzyl-1h-1,2,3-triazol-4-yl methyl amine tbta
Clave InChI WKGZJBVXZWCZQC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(N(CC1=CN(CC2=CC=CC=C2)N=N1)CC1=CN(CC2=CC=CC=C2)N=N1)C1=CN(CC2=CC=CC=C2)N=N1
Nombre IUPAC 1-(1-benciltriazol-4-il)-N,N-bis[(1-benciltriazol-4-il)metil]metanamina
Peso molecular (g/mol) 530.64
PubChem CID 11203363
Formula Weight (peso de la fórmula) 530.64
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.