Learn More
Tris[(1-bencil-1H-1,2,3-triazol-4-il)metil]amina, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15420107 250 mg 250 miligramos
15410107 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15420107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66485.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.12€
    130.65€ / 250 miligramos
    Ahorro 28.47€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 510758-28-8 | C30H30N10 | 530.64 g/mol
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine stabilizes Cu(I) towards disproportionation and oxidation thus enhancing its catalytic effect in the azide-acetylene cycloaddition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La tris[(1-bencil-1H-1,2,3-triazol-4-il)metil]amina estabiliza el Cu(I) hacia la desproporción y oxidación, lo que mejora su efecto catalítico en la cicloadición de azida-acetileno.
Solubilidad
Soluble en DMSO y DMF.
Notas
Almacenar a – 20 °C. Proteger del calor. Incompatible con el calor y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 510758-28-8
Fórmula molecular C30H30N10
Peso molecular (g/mol) 530.64
Número MDL MFCD09265124
Clave InChI WKGZJBVXZWCZQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris 1-benzyl-1h-1,2,3-triazol-4-yl methyl amine, 1,2,4-trimethyl-5-benzenesulfonic acid, tris 1-benzyl-1h-1,2,3-triazole-4-ylmethyl amine, tris 1-benzyl-1h-1,2,3-triazol-4-yl methyl amine tbta
PubChem CID 11203363
Nombre IUPAC 1-(1-benciltriazol-4-il)-N,N-bis[(1-benciltriazol-4-il)metil]metanamina
SMILES C(N(CC1=CN(CC2=CC=CC=C2)N=N1)CC1=CN(CC2=CC=CC=C2)N=N1)C1=CN(CC2=CC=CC=C2)N=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
Punto de fusión 132°C to 143°C
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Soluble in DMSO,DMF.
Formula Weight (peso de la fórmula) 530.63
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine