Learn More
Fosfato de tris(1,3-dicloro-2-propilo)-d15, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Tris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate-d15 |
| CAS | 1447569-77-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C9 D15 Cl6 O4 P |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Tris(2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl) phosphate D15, Tris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate D15, Tris(1,3-dichloroisopropyl) phosphate D15 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15Cl6O4P/c10-1-7(2-11)17-20(16,18-8(3-12)4-13)19-9(5-14)6-15/h7-9H,1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D,8D,9D |
| SMILES | [2H]C([2H])(Cl)C([2H])(OP(=O)(OC([2H])(C([2H])([2H])Cl)C([2H])([2H])Cl)OC([2H])(C([2H])([2H])Cl)C([2H])([2H])Cl)C([2H])([2H])Cl |
| Nombre IUPAC | fosfato de tris[2-cloro-1-[cloro(dideuterio)metil]-1,2,2-trideuterio-etilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 446 |
| Show More |