Learn More
Tris(1,10-fenantrolina)hierro(II) sulfato, solución acuosa de 0,025 M, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10177293 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10177293 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10465851 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10177293 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 422255000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14634-91-4 | C36H24FeN6O4S | 692.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14634-91-4
Fórmula molecular C36H24FeN6O4S
Peso molecular (g/mol) 692.53
Número MDL MFCD00036428
Clave InChI CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo ferroin, ferroin indicator solution, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-.kappa.n1,.kappa.n10-, oc-6-11-, sulfate 1:1, ferroin sulfate, ferroin solution, 1,10-phenanthroline ferrous sulfate, tris 1,10-phenanthroline-n1,n10 iron sulphate, ferrous 1,10-phenanthroline sulfate, ferroin indicator solution, 25 mmol/l, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-kappan1,kappan10-, oc-6-11-, sulfate 1:1
PubChem CID 84567
Nombre IUPAC hierro(2+); 1,10-fenantrolina; sulfato
SMILES [Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(1, 10-phenanthroline)iron(II) sulfate
Nombre de nota 0.025M Aqueous Solution
Color Rojo
Densidad 1.0060g/mL
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mL
Gravedad específica 1.006
Formula Weight (peso de la fórmula) 692.53
Forma física Líquido