Learn More
tris(1,1,3-Tribromo-2,2-dimetilpropil)fosfato, TRC
Código de producto. 30456745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456745 10 mg -
30451204 50 mg 50 miligramos
30449357 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456745 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT88639810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19186-97-1
Fórmula molecular C15 H24 Br9 O4 P
Peso molecular (g/mol) 1018.46
Sinónimo 1-Propanol, 3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-, 1,1',1' '-phosphate, 1-Propanol, 3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-, phosphate (3:1) (8CI,9CI), CR 900, FR 370, FR 372, Flame Cut 175, Flame Cut 175R, Kronitex PB 370, PB 370, Reoflam FR 370, TPB 3070, TexFRon 3000, Tris(tribromoneopentyl) phosphate, Tris[2,2-bis(bromomethyl)-3-bromopropyl] phosphate, Tris[3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)propyl] phosphate
Nombre IUPAC Tris[3-bromo-2,2-bis(bromometil)propil fosfato]
SMILES BrCC(CBr)(CBr)COP(=O)(OCC(CBr)(CBr)CBr)OCC(CBr)(CBr)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tris(1,1,3-Tribromo-2,2-dimethylpropyl)phosphate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24Br9O4P/c16-1-13(2-17,3-18)10-26-29(25,27-11-14(4-19,5-20)6-21)28-12-15(7-22,8-23)9-24/h1-12H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 1009.4063