Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS, solución de tampón de 1,0 M, pH 8,8
Código de producto. 15453219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15453219 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15453219 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60452.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.90€
    81.65€ / 1 litros
    Ahorro 15.25€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tampón TRIS de 1,0 M se utiliza como tampón para estabilizar y almacenar ácidos nucleicos y proteínas.
Solubilidad
Soluble en agua y disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el contenedor bien cerrado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TRIS buffer soln.
CAS 77-86-1
Concentración Solución de tampón de 1,0 M
pH 8.8
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Fórmula molecular C4H11NO3
Olor Odorless
Número MDL MFCD00004679
Información de solubilidad Soluble in water and organic solvents.
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754