Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS, solución de tampón de 1,0 M, pH 7,4
Código de producto. 15413019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15413019 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15413019 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60202.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.57€
    80.65€ / 1 litros
    Ahorro 14.92€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza Tris en el control de pH in vitro e in vivo para fluidos corporales y en sistemas de amortiguación para aplicaciones de electroforesis. Se utiliza Tris en ensayos para caracterizar la actividad y la cinética de las enzimas que catalizan la sumoilación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TRIS buffer soln.
CAS 77-86-1
Concentración Solución de tampón de 1,0 M
pH 7.4
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Fórmula molecular C4H11NO3
Olor Odorless
Número MDL MFCD00004679
Información de solubilidad Fully miscible with water. Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754