Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS, solución de tampón de 1,0 M, pH 6,8
Código de producto. 15485989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485989 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15485989 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J63831.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    85.65€ / 1 litros
    Ahorro 16.35€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Almacénelo alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TRIS buffer soln.
CAS 77-86-1
Concentración Solución de tampón de 1,0 M
pH 6.8
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Fórmula molecular C4H11NO3
Olor Odorless
Número MDL MFCD00004679
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in ethylene glycol (79.1mg/ml),methanol (26mg/ml),anhydrous ethanol (14.6mg/ml),95% ethanol (22mg/ml),DMF (14mg/ml),acetone (2mg/ml),ethyl acetate (0.5mg/ml),olive oil (0.4mg/ml),chloroform (0.05mg/ml),and alkaline solution.
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754