Learn More
TRIS, solución de tampón de 0,5 M, pH 8,6, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
La solución de tampón TRIS de 1,0 M con un pH de 7,5 se utiliza como tampón para estabilizar y almacenar ácidos nucleicos y proteínas.
Solubilidad
Soluble en agua y disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Higroscópico. Almacenar en gas inerte. Manténgase alejado de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TRIS buffer soln. |
| Concentración | Solución de tampón de 0,5 M |
| pH | 8.6 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1 L |
| Información de solubilidad | Soluble in water and organic solvents. |