Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS, solución de tampón de 0,5 M, pH 8,5
Código de producto. 15414569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15414569 500 mL 500 ml
15424569 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15414569 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62131.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.50€
    87.65€ / 500 ml
    Ahorro 9.85€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
TRIS, 1.0M buffer soln., pH 7.5 is used as buffers for stabilizing and storing nucleic acids and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La solución de tampón TRIS de 1,0 M con un pH de 7,5 se utiliza como tampón para estabilizar y almacenar ácidos nucleicos y proteínas.
Solubilidad
Soluble en agua y disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Higroscópico. Almacenar en gas inerte. Manténgase alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Número MDL MFCD00004679
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TRIS buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 0,5 M
pH 8.5
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Información de solubilidad Soluble in water and organic solvents.