Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS, solución de tampón de 0,5 M, pH 6,8
Código de producto. 15435919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15435919 500 mL 500 ml
15445919 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435919 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J63735.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.07€
    75.65€ / 500 ml
    Ahorro 14.42€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
TRIS is used as a standard biological buffer in less critical applications where economy is an important consideration, component of extraction buffer e.g. phenol extraction of DNA or RNA; and as a component of separating and stacking gels in the characterization of in vitro translation products by SDS-PAGE.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
ETRIS se utiliza como tampón biológico estándar en aplicaciones menos críticas en las que la economía es un factor importante, componente del tampón de extracción, por ejemplo, la extracción de fenol de ADN o ARN; y como componente de los geles de separación y apilamiento en la caracterización de productos de traducción in vitro por SDS-PAGE.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Número MDL MFCD00004679
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TRIS buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 0,5 M
pH 6.8
Forma física Líquida
Cantidad 500 mL
Información de solubilidad Difficult to mix.