Learn More
Trirutenio dodecacarbonilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10308220 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10308220 1 g Frasco de vidrio 1 g
10063623 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10308220 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 224000010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15243-33-1 | C12O12Ru3 | 639.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15243-33-1
Fórmula molecular C12O12Ru3
Peso molecular (g/mol) 639.33
Número MDL MFCD00011209
Clave InChI NQZFAUXPNWSLBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Ruthenium carbonyl
Nombre IUPAC cyclotriruthenium; dodecakis(methanidylidyneoxidanium)
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Ru]1[Ru][Ru]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triruthenium dodecacarbonyl
Punto de fusión 150.0°C
Color Naranja
Análisis elemental 98.5% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Ru3(CO)12
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 639.33
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Crystals