Learn More
Triricinoleína, TRC
Código de producto. 30138339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138339 50 mg 50 miligramos
30135000 100 mg 100 miligramos
30005619 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138339 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT90205050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2540-54-7
Fórmula molecular C57H104O9
Peso molecular (g/mol) 933.43
Sinónimo (9Z,9'Z,9' 'Z,12R,12'R,12' 'R)- (9CI)-12-Hydroxy-1,2,3-propanetriyl Ester 9-Octadecenoic Acid, 12-Hydroxy-1,2,3-propanetriyl Ester 9-Octadecenoic Acid Stereoisomer, (6CI,7CI,8CI)-Tri-Ricinolein, 1,2,3-Tris[((9Z,12R)-12-hydroxy-9-octadecenoyl)oxy]propane, Geopon GO 13, Glycerin triricinoleate, Glycerol triricinoleate, Glyceryl triricinoleate, NSC 93749, Ricinoleic acid triglyceride, Ricinoleic triglyceride
Nombre IUPAC 2,3-bis[[(Z,12R)-12-hidroxioctadec-9-enoil]oxi]propil (Z,12R)-12-hidroxioctadec-9-enoate
SMILES CCCCCC[C@@H](O)C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C[C@H](O)CCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C[C@H](O)CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triricinolein
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C57H104O9/c1-4-7-10-31-40-51(58)43-34-25-19-13-16-22-28-37-46-55(61)64-49-54(66-57(63)48-39-30-24-18-15-21-27-36-45-53(60)42-33-12-9-6-3)50-65-56(62)47-38-29-23-17-14-20-26-35-44-52(59)41-32-11-8-5-2/h25-27,34-36,51-54,58-60H,4-24,28-33,37-50H2,1-3H3/b34-25-,35-26-,36-27-/t51-,52-,53-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 932.768