Learn More
Triptonide, MedChemExpress
Código de producto. 16428048
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16428048 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16428048 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY32736
MedChemExpress Triptonide (NSC 165677) is a natural product identified in Tripterygium wilfordii Hook F.. Triptonide is a Wnt signaling inhibitor with an IC50 of appropriately 0.3 nM. Triptonide has immunosuppression, anti-inflammatory, anti-fertility, neuroprotective and anti-lymphoma effects.
Triptonide (NSC 165677) is a natural product identified in Tripterygium wilfordii Hook F.. Triptonide is a Wnt signaling inhibitor with an IC50 of appropriately 0.3 nM. Triptonide has immunosuppression, anti-inflammatory, anti-fertility, neuroprotective and anti-lymphoma effects.
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Triptonide
CAS 38647-11-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo NSC 165677 PG 492
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (279.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@]1([C@H]2O1)C(C)C)[C@]34O[C@H]3C[C@@]([H])(C5=C(CC6)C(OC5)=O)[C@@]6(C)[C@]47[C@H]2O7
Peso molecular (g/mol) 358.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.39
Porcentaje de pureza 98.63%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.