Learn More
Triptonide, MedChemExpress
Beskrivelse
Triptonide (NSC 165677) is a natural product identified in Tripterygium wilfordii Hook F.. Triptonide is a Wnt signaling inhibitor with an IC50 of appropriately 0.3 nM. Triptonide has immunosuppression, anti-inflammatory, anti-fertility, neuroprotective and anti-lymphoma effects.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Triptonide |
| CAS | 38647-11-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H22O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | NSC 165677 PG 492 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (279.03 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@@]1([C@H]2O1)C(C)C)[C@]34O[C@H]3C[C@@]([H])(C5=C(CC6)C(OC5)=O)[C@@]6(C)[C@]47[C@H]2O7 |
| Peso molecular (g/mol) | 358.39 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?