Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triptolide |
| Cantidad | 100 mg |
| Solubilidad | Solubilidad de la solución acuosa: .. Otras solubilidades: soluble en DMSO, etanol |
| Punto de fusión | De 226,0 °C a 227,0 °C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.41 |
| Número MDL | MFCD00210565 |
| Clave InChI | DFBIRQPKNDILPW-CIVMWXNOSA-N |
| SMILES | [H][C@@]12C[C@@H]3O[C@@]33[C@H](O)[C@]4(O[C@H]4[C@@H]4O[C@]34[C@@]1(C)CCC1=C2COC1=O)C(C)C |
| Nombre IUPAC | (1S,2S,4S,5S,7R,8R,9S,11S,13S)-8-hydroxy-1-methyl-7-(propan-2-yl)-3,6,10,16-tetraoxaheptacyclo[11.7.0.0²,⁴.0²,⁹.0⁵,⁷.0⁹,¹¹.0¹⁴,¹⁸]icos-14(18)-en-17-one |
| Peso molecular (g/mol) | 360.41 |