Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triptolide
Código de producto. 17201282 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17201282 25 mg 25 miligramos
17211282 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17201282 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466840250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38748-32-2 | C20H24O6, C20H24O6 | 360.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38748-32-2
Fórmula molecular C20H24O6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triptolide
Cantidad 25 mg
Solubilidad Solubilidad de la solución acuosa: .. Otras solubilidades: soluble en DMSO, etanol
Punto de fusión De 226,0 °C a 227,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.41
Número MDL MFCD00210565
Clave InChI DFBIRQPKNDILPW-CIVMWXNOSA-N
SMILES [H][C@@]12C[C@@H]3O[C@@]33[C@H](O)[C@]4(O[C@H]4[C@@H]4O[C@]34[C@@]1(C)CCC1=C2COC1=O)C(C)C
Nombre IUPAC (1S,2S,4S,5S,7R,8R,9S,11S,13S)-8-hydroxy-1-methyl-7-(propan-2-yl)-3,6,10,16-tetraoxaheptacyclo[11.7.0.0²,⁴.0²,⁹.0⁵,⁷.0⁹,¹¹.0¹⁴,¹⁸]icos-14(18)-en-17-one
Peso molecular (g/mol) 360.41
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triptolide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Triptolide