Learn More
MedChemExpress Triptolide
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Peso molecular | 360.4 g/mol |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 38748-32-2 |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Pureza | 98.15% |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 33 mg/mL (91.56 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic∣warming∣heat to 60°C) (insoluble) |
| Sinónimo | PG490 |
| Objetivo | NF-κB∣Apoptosis |
| Show More |