Learn More
MedChemExpress Triptolide
Código de producto. 16418048
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16418048 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16418048 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY3273510mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Triptolide is a diterpenoid triepoxide extracted from the root of Tripterygium wilfordii with immunosuppressive, anti-inflammatory, antiproliferative and antitumour effects. Triptolide is a NF-κB activation inhibitor.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Peso molecular 360.4 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 38748-32-2
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.15%
Solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (91.56 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic∣warming∣heat to 60°C) (insoluble)
Sinónimo PG490
Objetivo NF-κB∣Apoptosis