Learn More
Tripterin, MedChemExpress
Código de producto. 16476096
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476096 100 mg 100 miligramos
16411707 50 mg 50 miligramos
16405538 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16476096 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13067
MedChemExpress Tripterin (Celastrol) is a proteasome inhibitor which potently and preferentially inhibits the chymotrypsin-like activity of a purified 20S proteasome with IC50 of 2.5 μM.
Tripterin (Celastrol) is a proteasome inhibitor which potently and preferentially inhibits the chymotrypsin-like activity of a purified 20S proteasome with IC50 of 2.5 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tripterin
Forma física Solid
CAS 34157-83-0
Color Naranja
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H38O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Celastrol
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (73.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES OC1=C(C2=CC=C3[C@](C)([C@]4(CC[C@]3(C2=CC1=O)C)C)CC[C@@]5(C)CC[C@@](C(O)=O)(C[C@]54[H])C)C
Peso molecular (g/mol) 450.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.61
Porcentaje de pureza 95.0%