Learn More
Diacrilato de tripropileno glicol, mezcla de isómeros, TRC
Código de producto. 17952395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17952395 25 g 25 g
17915035 100 g 100 g
17913035 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17952395 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT81401525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42978-66-5
Fórmula molecular C15H24O6
Peso molecular (g/mol) 300.35
Sinónimo 310HP, APG 200, Actilane 424, AgiSyn 2815, Aronix M 220, Chemlink 51, Cognis 4061, Doublemer TPGDA ;EB 1110, EM 223, Ebecryl TPGDA, Ebecryl TRPGDA-DEO, Etermer EM 223, EvergGlide UV 636, Everglide UV 636, Genomer 1234, KS-TPGDA, Kayarad TPGDA, LM 259, Laromer TPGDA, M 220;
Nombre IUPAC (diacrilato de propano-1,3-diylbis(oxy))bis(propano-3,1-diyl) diacrylate
SMILES C=CC(OCCCOCCCOCCCOC(C=C)=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tripropylene Glycol Diacrylate, Mixture of Isomers
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24O6/c1-3-14(16)20-12-6-10-18-8-5-9-19-11-7-13-21-15(17)4-2/h3-4H,1-2,5-13H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.16