Learn More
Tripropilenglicol, 99 %, puro, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15506695 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
25 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
25 litros
5 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15506695 1 L 1 litro
15525286 5 L 5 litros
15535286 25 L 25 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15506695 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 458480010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24800-44-0 | C9H20O4 | 192.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24800-44-0
Fórmula molecular C9H20O4
Peso molecular (g/mol) 192.25
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tripropylene glycol
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 270.0°C
Temperatura de inflamación 145°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (sum of isomers) (GC)
Cantidad 1 L
Gravedad específica 1.02
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Viscosidad 77.3 mm²/s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.25
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure