Learn More
Ortoformiato de tripropilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10516813 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10516813 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10622364 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10516813 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 369290250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 621-76-1
Fórmula molecular C10H22O3
Peso molecular (g/mol) 190.29
Número MDL MFCD00015214
Clave InChI RWNXXQFJBALKAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tripropyl orthoformate, tri-n-propyl orthoformate, orthoformic acid tripropyl ester, 1-dipropoxymethoxy propane, unii-z8f0df6af9, propane, 1,1',1-methylidynetris oxy tris, z8f0df6af9, tripropoxymethane, tripropylorthoformate
PubChem CID 69311
Nombre IUPAC 1-(dipropoximetoxi)propano
SMILES CCCOC(OCCC)OCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tripropyl orthoformate
Color Incolora
Densidad 0.8790g/mL
Punto de ebullición 106°C to 108°C (40.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 72°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH(OCH2CH2CH3)3
Índice de refracción 1.4060 to 1.408
Cantidad 25 mL
Beilstein 02, IV, 27
Gravedad específica 0.879
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.29
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tripropyl orthoformate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación