Learn More
Tripropoximetano, TRC
Código de producto. 30457245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457245 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30457245 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT6217605G
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tripropoxymethane
CAS 621-76-1
Fórmula molecular C10H22O3
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-(Dipropoxymethoxy)propane, Propyl Orthoformate, Tripropyl Orthoformate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H22O3/c1-4-7-11-10(12-8-5-2)13-9-6-3/h10H,4-9H2,1-3H3
SMILES CCCOC(OCCC)OCCC
Nombre IUPAC 1-(dipropoximetoxi)propano
Peso molecular (g/mol) 190.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.1569