Learn More
Tripropoximetano, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Tripropoxymethane |
| CAS | 621-76-1 |
| Fórmula molecular | C10H22O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-(Dipropoxymethoxy)propane, Propyl Orthoformate, Tripropyl Orthoformate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H22O3/c1-4-7-11-10(12-8-5-2)13-9-6-3/h10H,4-9H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCOC(OCCC)OCCC |
| Nombre IUPAC | 1-(dipropoximetoxi)propano |
| Peso molecular (g/mol) | 190.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.1569 |