Learn More
Tripropionina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10551311
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 g
250 g
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10551311 100 g Frasco de vidrio 100 g
11901319 100 g Frasco de vidrio cada uno
10646281 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10551311 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 275101000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 139-45-7 | C12H20O6 | 260.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 139-45-7
Fórmula molecular C12H20O6
Peso molecular (g/mol) 260.28
Número MDL MFCD00027005
Clave InChI YZWRNSARCRTXDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tripropionin, glycerol tripropionate, glyceryl tripropionate, tripropionine, glyceryl tripropanoate, propionin, tri, glycerine tripropionate, tripropionylglycerol, 1,2,3-propanetriol, tripropanoate, propionic acid triglyceride
PubChem CID 8763
Nombre IUPAC 2,3-di(propanoiloxi)propil propanoato
SMILES CCC(=O)OCC(COC(=O)CC)OC(=O)CC
Specifications
Nombre del producto químico o material Tripropionin
Nombre de nota 97%
Color Incolora
Densidad 1.0820g/mL
Punto de ebullición 151°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 162°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4310 to 1.434
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1.082
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.28
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido