Learn More
Fosfato tripotásico monohidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tripotassium Phosphate Monohydrate |
| CAS | 27176-10-9 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula molecular | K3O4P . H2O |
| Fórmula InChI | InChI=1S/3K.H3O4P.H2O/c;;;1-5(2,3)4;/h;;;(H3,1,2,3,4);1H2/q3*+1;;/p-3 |
| SMILES | O.[K+].[K+].[K+].[O-]P(=O)([O-])[O-] |
| Nombre IUPAC | tripotasio;fosfato;hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 230.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.8551 |