Learn More
Aalborg™ Base de trípode para marcos de tubo de trípode
Descripción
- Accesorio para medidores tipo P, S y T.
- Para su uso con una estructura de un solo tubo o de varios tubos
- Admite caudalímetros de 65 y 150 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Estructuras de varios tubos Tripod 2 |
| Tipo | Base en trípode |