Learn More
Thermo Scientific™ Jeringa de aguja fija para muestreador automático TriPlus RSH, 100 μl
Código de producto. 12866036 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
12866036 100 μl cada uno
1 options
Código de producto. 12866036 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 365H2141
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Las jeringas de aguja fija para muestreador automático Thermo Scientific™ TriPlus RSH son precisas y reproducibles en una amplia gama de volúmenes.
  • Vidrio borosilicatado con conexiones metálicas
  • Las agujas y los émbolos son de acero inoxidable
  • Diseño de jeringa probado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibre de aguja 23s G
Tipo de producto Jeringa fija estanca a los gases
Volumen (métrico) 100 μl
Estilo de punta de aguja Cono