Learn More
Thermo Scientific™ Jeringa para muestreadores automáticos TriPlus RSH de aguja fija, 10 μL
Código de producto. 13406856 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
23s G
26s G
Longitud de la aguja (métrico):
57 mm
85 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Longitud de la aguja (métrico) Tamaño de la unidad
13406856 23s G 57 mm cada uno
13436856 26s G 85 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13406856 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 365D0271
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las jeringas de aguja fija para muestreador automático Thermo Scientific™ TriPlus RSH son precisas y reproducibles en una amplia gama de volúmenes.
Las jeringas para muestreadores automáticos TriPlus RSH de aguja fija Thermo Scientific™ son precisas y reproducibles en una amplia gama de volúmenes.
  • Vidrio borosilicatado con conexiones metálicas
  • Las agujas y los émbolos son de acero inoxidable
  • Diseño de jeringa probado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Inyector de válvula Merlin, PTV y dividido
Calibre de aguja 23s G
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático GC, aguja fija
Volumen (métrico) 10 μl
Longitud de la aguja (métrico) 57 mm
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Muestreador automático TriPlus RSH y muestreador automático TriPlus 100LS