Learn More
Thermo Scientific™ Paquete esterilizado de triple envoltura con indicador de VHP y agar de triptona de soja con lecitina, polisorbato 80, tiosulfato de sodio, L-histidina
Product Code. 15476030
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100/paq.
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Placa de contacto de 55 mm
Tipo de medios:
Agar soja triptona
Origen de fabricación:
Alemania
Unit Size:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Formato Tipo de medios Origen de fabricación Unit Size
15476030 100/paq. Placa de contacto de 55 mm Agar soja triptona Alemania paquete de 100
15436030 100/paq. Monoplaca de 90 mm Agar soja triptona Alemania paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15476030 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PO5511D
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Lleve a cabo el control medioambiental en sus entornos más regulados mediante placas de triple envoltura Thermo Scientific™, para aplicaciones de muestreo del aire activas y pasivas.
Disfrute de una confianza inigualable en la limpieza de las salas con el paquete esterilizado de triple envoltura y placas de agar de triptona de soja, con indicador de VHP, con lecitina, polisorbato 80, tiosulfato de sodio, L-histidina Thermo Scientific™.
Consiga confianza en sus resultados y garantice la fertilidad óptima del medio utilizando placas con un indicador de peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP), diseñado para confirmar la integridad del material de envoltura y el sellado durante la exposición a VHP.
Las tres capas protectoras reducen el riesgo de contaminación:
  • Película principal con parche de control de la humedad
  • Barrera de VHP en película secundaria con bolsita de desecante inmobilizada
  • Tapa antipolvo de película terciaria
  • La incorporación de novedosos elementos mejora el control de la humedad, ya que permite transportar y absorber el exceso de humedad
  • Al utilizar placas con una mayor vida útil y mejor almacenamiento a temperatura ambiente, se obtiene una solución rentable, lo que minimiza los costes de validación de nuevos lotes y refrigeración
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Color Marfil, transparente
Contenido y almacenamiento De 2 a 25 °C
Formato Placa de contacto de 55 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de medios Agar soja triptona
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 13,0g ± 0,5g
Tipo de empaquetado Triple envoltura: irradiada
Cantidad 100/paq.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.