Learn More
Fisherbrand™ Paquete triple de instrumentos
Código de producto. 17862966 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
100/240 V
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
17862966 100/240 V 1 set
1 options
Código de producto. 17862966
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    954.00€
    713.33€ / 1 sets
    Ahorro 240.67€
    25% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ya sea que necesite centrifugar, agitar o remover, este paquete de instrumentos triples lo tiene cubierto.
  • ¡Obtenga la funcionalidad completa de tres máquinas en dos equipos! Completo con un Fisherbrand Tapete de laboratorio de silicona para proteger su espacio de trabajo contra derrames y desgaste.
  • Fisherbrand Centrífuga/Agitador: La primera centrífuga de alta velocidad (12 500 rpm) y agitador magnético (3 l) combinados en una sola unidad. Fabricado duradero y resistente a los productos químicos con fácil limpieza y funcionamiento sin mantenimiento. Su diseño compacto y de bajo perfil optimiza el espacio limitado de la mesa de trabajo y minimiza el desorden en el laboratorio.
  • Fisherbrand Mini Vortexer: Vortexer de tamaño reducido que ofrece máxima agitación de vórtice para una variedad de tamaños de tubos. Una simple operación de inicio táctil permite la mezcla inmediata de muestras con una mano y la parada automática cuando se levanta el tubo.
  • Fisherbrand Tapete de silicona para laboratorio: Este tapete de laboratorio de silicona de grado alimentario de la FDA es adecuado para diversos entornos de laboratorio, incluidas cámaras frigoríficas, salas blancas y salas estériles, donde la alta esterilidad es esencial. Protege eficazmente las encimeras de temperaturas de hasta 200 °C (392 °F) y demuestra resistencia química general a los productos químicos oxidantes moderados.
Especificaciones
Tensión 100/240 V