Learn More
BTX™ Triple electroporación Tweezertrode
Código de producto. 15741078
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
3 mm
5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
15741078 3 mm cada uno
15625028 5 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15741078 Proveedor BTX™ N.º de proveedor 450493
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5685.00€
    4882.02€ / paquete de 1
    Ahorro 802.98€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Triple electroporación Tweezertrode Es un electrodo reutilizable, no invasivo, tipo pinza, para la administración de fármacos o genes en tejidos animales.
Triple Tweezertrodes tener:
  • Tres contactos de electrodos con posición y polaridades ajustables.
  • Mejora la distribución del campo eléctrico para aplicaciones de electroporación en el útero.
Compatibilidad:
  • ECM830
  • ECM2001+
  • Gemini X2
  • Conectarse a BTX generadores que utilizan el Tweezertrode Cables de conexión (45-0204)
Aplicaciones:
  • Administración de fármacos o genes in vivo
  • Administración de fármacos o genes ex vivo
  • Administración de fármacos o genes en el útero
Tweezertrodes Puede limpiarse con un detergente suave y esterilizarse con etanol al 70% o óxido de etileno.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo Pinzas pequeñas
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (equipo) ECM 830, ECM 2001, Gemini X2
Esterilidad No estéril
Intervalo de temperatura (métrico) 5 °C a 40 °C
Diámetro (imperial) 0,12 in
Diámetro (métrico) 3 mm
Requisitos eléctricos 0 a 200 VCC (No utilizar AC Actual)