Learn More
Sulfóxido de triptazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trifluoperazine Sulfoxide |
| CAS | 1549-88-8 |
| Fórmula molecular | C21 H24 F3 N3 O S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 10-[3-(4-Methyl-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine 5-Oxide, 10-[3-(4-Methyl-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)phenothiazine 5-Oxide, Trifluoperazine S-oxide, Trifluoperazine sulfoxide, Trifluoperazine sulphoxide, Trifluoroperazine sulfoxide, Triphthazine sulfoxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24F3N3OS/c1-25-11-13-26(14-12-25)9-4-10-27-17-5-2-3-6-19(17)29(28)20-8-7-16(15-18(20)27)21(22,23)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1 |
| Nombre IUPAC | 10-[3-(4-metilpiperazin-1-il)propil]-2-(trifluorometil)fenotiazina 5-óxido |
| Peso molecular (g/mol) | 423.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 423.1592 |