Learn More
Nucleótido de trifosfopiridina, sal disódica, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10277553 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10277553 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10222812 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10277553 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 360561000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24292-60-2 | C21H26N7Na2O17P3 | 787.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24292-60-2
Fórmula molecular C21H26N7Na2O17P3
Peso molecular (g/mol) 787.37
Número MDL MFCD00065390
Clave InChI WSDDJLMGYRLUKR-MWLGWILCNA-L
Sinónimo nadp disodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate disodium salt
PubChem CID 131851653
SMILES [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphosphopyridine nucleotide, disodium salt
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (enzymatic,on dry subst.)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad (0.05% in water) Clear colorless to light yellow
Nombre IUPAC [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3-hidroxi-4-fosfonooxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoilpyridin-1-io-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil fosfato; sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 787.4
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Polvo