Learn More
Trifosgeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10772471 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 GR
5 GR
50 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10772471 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10513601 10 g Frasco de vidrio 10 g
10227483 50 g Frasco de vidrio 50 GR
11914701 250 g Frasco de vidrio 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10772471 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 258950050
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 32315-10-9 | C3Cl6O3 | 296.75 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32315-10-9
Fórmula molecular C3Cl6O3
Peso molecular (g/mol) 296.75
Clave InChI UCPYLLCMEDAXFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphosgene, bis trichloromethyl carbonate, methanol, trichloro-, carbonate 2:1, ditrichloromethyl carbonate, triphosgene bis-trichloromethyl carbonate, methanol, 1,1,1-trichloro-, 1,1'-carbonate, triphosgen, tri phosgene, tri-phosgene
PubChem CID 94429
Nombre IUPAC carbonato de bis(triclorometilo)
SMILES C(=O)(OC(Cl)(Cl)Cl)OC(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphosgene
Punto de fusión 77.0°C to 81.0°C
Color Blanco
Densidad 1.7800g/mL
Punto de ebullición 203.0°C to 206.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C(Cl3)OC(O)OC(Cl)3
Cantidad 5 g
Fieser 17,127
Índice Merck 15,9921
Gravedad específica 1.78
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble, may form phosgene. Other solubilities: 588g/L ch2cl2 (20°C), soluble in alcohol, benzene, tetrachloromethane, and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.75
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos