Learn More
Trifosgeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11452757 100 g 100 g
11432757 5 g 5 g
11442757 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14932.22
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 32315-10-9 | C3Cl6O3 | 296.73 g/mol
Triphosgene is used as a carbonylating agent for aza-peptide synthesis. It reacts with several alfa-amino acids to give the corresponding N-carboxyanhydrides. It is involved in the preparation of the esterification coupling reagent, di-2-thienyl carbonate from 2(5H)-thiophenone. Further, it is used as a reagent in organic synthesis and converts an amino group into isocyanate. In addition to this, it is employed in the preparation of 2-chloronicotinaldehydes through cyclization of the corresponding enamides. It is considered as a useful substitute for phosgene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trifosgeno se utiliza como agente carbonilante para la síntesis de aza-péptidos. Reacciona con varios alfa-aminoácidos para dar los N-carboxianhídridos correspondientes. Participa en la preparación del reactivo de acoplamiento de esterificación, carbonato de di-2-tienilo de 2(5H)-tiofenona. Asimismo, se utiliza como reactivo en la síntesis orgánica y convierte un grupo amino en isocianato. Además de esto, se emplea en la preparación de 2-cloronicotinaldehídos a través de la ciclización de las correspondientes enamidas. Se considera un sustituto útil del fosgeno.
Solubilidad
Soluble en éter, etanol, tetrahidrofurano, benceno, ciclohexano, cloroformo, hexano, tetracloruro de carbono, diclorometano y clorobenceno. No soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32315-10-9
Fórmula molecular C3Cl6O3
Peso molecular (g/mol) 296.73
Número MDL MFCD00062848
Clave InChI UCPYLLCMEDAXFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphosgene, bis trichloromethyl carbonate, methanol, trichloro-, carbonate 2:1, ditrichloromethyl carbonate, triphosgene bis-trichloromethyl carbonate, methanol, 1,1,1-trichloro-, 1,1'-carbonate, triphosgen, tri phosgene, tri-phosgene
PubChem CID 94429
Nombre IUPAC carbonato de bis(triclorometilo)
SMILES C(=O)(OC(Cl)(Cl)Cl)OC(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphosgene
Punto de fusión 77°C to 91°C
Densidad 1.6
Punto de ebullición 203°C to 206°C
Cantidad 100 g
Número UN UN2928
Beilstein 1787583
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in ether,ethanol,tetrahydrofuran,benzene,cyclohexane,chloroform,hexane,carbon tetrachloride,dichloromethane and chlorobenzene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.75
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triphosgene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Triphosgene