Learn More
Trifosgeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Triphosgene is used as a carbonylating agent for aza-peptide synthesis. It reacts with several alfa-amino acids to give the corresponding N-carboxyanhydrides. It is involved in the preparation of the esterification coupling reagent, di-2-thienyl carbonate from 2(5H)-thiophenone. Further, it is used as a reagent in organic synthesis and converts an amino group into isocyanate. In addition to this, it is employed in the preparation of 2-chloronicotinaldehydes through cyclization of the corresponding enamides. It is considered as a useful substitute for phosgene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El trifosgeno se utiliza como agente carbonilante para la síntesis de aza-péptidos. Reacciona con varios alfa-aminoácidos para dar los N-carboxianhídridos correspondientes. Participa en la preparación del reactivo de acoplamiento de esterificación, carbonato de di-2-tienilo de 2(5H)-tiofenona. Asimismo, se utiliza como reactivo en la síntesis orgánica y convierte un grupo amino en isocianato. Además de esto, se emplea en la preparación de 2-cloronicotinaldehídos a través de la ciclización de las correspondientes enamidas. Se considera un sustituto útil del fosgeno.
Solubilidad
Soluble en éter, etanol, tetrahidrofurano, benceno, ciclohexano, cloroformo, hexano, tetracloruro de carbono, diclorometano y clorobenceno. No soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triphosgene |
| Punto de fusión | 77°C to 91°C |
| Densidad | 1.6 |
| Punto de ebullición | 203°C to 206°C |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN2928 |
| Beilstein | 1787583 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Soluble in ether,ethanol,tetrahydrofuran,benzene,cyclohexane,chloroform,hexane,carbon tetrachloride,dichloromethane and chlorobenzene. Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.75 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Triphosgene
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Triphosgene