Learn More
Hidróxido de Trifeniltina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fentin-hydroxide |
| CAS | 76-87-9 |
| Fórmula molecular | C18 H16 O Sn |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Stannane, hydroxytriphenyl- (8CI, 9CI, ACI), Hydroxytriphenylstannane (ACI), Triphenyltin hydroxide (6CI), Dowco 186, Du-Ter, ENT 28009, Erithane, Fenolovo, Fentin hydroxide, Hydroxytriphenyltin, K 19, NSC 113243, Sunitron H, SuperTin, Tenhide, TPTH, Triphenyl(hydroxo)stannane, Triphenylhydroxystannane, Triphenylhydroxytin, Triphenylstannanol, Triphenylstannyl hydroxide, Vancide KS |
| Fórmula InChI | InChI=1S/3C6H5.H2O.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5H;1H2;/q;;;;+1/p-1 |
| SMILES | O[Sn](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | Hidroxi(trifenil)estanano |
| Peso molecular (g/mol) | 367.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 368.0223 |