Learn More
Hidruro de trifenilestaño, 97 %
Código de producto. 11302685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302685 5 g 5 g
11312685 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302685 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00163.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El hidruro de trifenilestaño se utiliza como fuente de ″H·″ para generar radicales o dividir los enlaces carbono-oxígeno. Y también se utiliza en pinturas antiincrustantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire & y a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 892-20-6
Fórmula molecular C18H16Sn
Número MDL MFCD00003004
Sinónimo Triphenylstannane
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenyltin hydride
Punto de fusión 26°C to 28°C
Densidad 1.374
Punto de ebullición 162°C to 168°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal (C6H5)3SnH
Índice de refracción 1.637
Cantidad 5 g
Número UN UN3146
Beilstein 3544353
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.02
Porcentaje de pureza 97%