Learn More
Cloruro de trifenilestaño, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11379085 500 g 500 g
11369085 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11379085 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14289.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 639-58-7 | C18H17ClSn | 387.49 g/mol
Triphenyltin chloride is an important organic intermediate. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de trifenilestaño es un intermediario orgánico importante. Se utiliza en los sectores de los productos farmacéuticos los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua (0,005 g/l a 20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es higroscópico en la naturaleza y sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 639-58-7
Fórmula molecular C18H17ClSn
Peso molecular (g/mol) 387.49
Número MDL MFCD00000519
Clave InChI ZDYYCRIXXMWWQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenyltin chloride, fentin chloride, chlorotriphenyltin, triphenylchlorotin, stannane, chlorotriphenyl, brestanol, tptc, triphenylchlorostannane, aquatin, tinmate
PubChem CID 12540
ChEBI CHEBI:35036
Nombre IUPAC cloro(trifenil)estannano
SMILES Cl.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenyltin chloride
Punto de fusión 103°C to 106°C
Punto de ebullición 240°C (13.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Unpleasant
Cantidad 500 g
Número UN UN3146
Beilstein 524762
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (0.005g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.48
Porcentaje de pureza 95%